Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mannose triflate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T2307-100MG
TCIAT2307-100MGEA 45.1 EUR InStock
TCIAT2307-100MG
Mannose triflate ≥98.0% (par GC)
Mannose triflate


Formule: C₁₅H₁₉F₃O₁₂S
Point de fusion: 122°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012353
Numéro CAS: 92051-23-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -19.0 deg (C=1, CH3CN)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité