Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-α-Tocophérol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T2309-25G
TCIAT2309-25GEA 66 EUR InStock
TCIAT2309-25G
D-α-Tocophérol ≥97.0% (par GC)
D-α-Tocophérol


Formule: C₂₉H₅₀O₂
Point de fusion: 4°C
Point d'éclair: 253°C
Numéro MDL: MFCD00072045
Numéro CAS: 59-02-9
EINECS: 200-412-2
Merck Index: 14,09495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b409a499a24dd58cfa80c6aaafc37e26c4b44b6&vid=3b409a499a24dd58cfa80c6aaafc37e26c4b44b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +0.2 to +0.7 deg (C=1, EtOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité