Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(4-formylphenyl)amine ≥97.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4',4''-Nitrilotribenzaldehyde

T2310-500MG
TCIAT2310-500MGEA 94.6 EUR InStock
TCIAT2310-500MG
Tris(4-formylphenyl)amine ≥97.0% (sur base azote total)
Tris(4-formylphenyl)amine


Formule: C₂₁H₁₅NO₃
MW: 329,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276437
Numéro CAS: 119001-43-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité