Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triethylsulphonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T2314-5G
TCIAT2314-5GEA 135 EUR InStock
TCIAT2314-5G
Triethylsulphonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Triethylsulphonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide


Formule: C₈H₁₅F₆NO₄S₃
MW: 399,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276438
Numéro CAS: 321746-49-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité