Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4-Trifluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T2316-5G
TCIAT2316-5GEA 132 EUR InStock
TCIAT2316-5G
2,3,4-Trifluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,3,4-Trifluorobenzaldéhyde


Formule: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Point d'ébullition: 77 - 79 °C (20 -rr)
Densité: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 56°C
Numéro MDL: MFCD00061230
Numéro CAS: 161793-17-5
ONU: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3d90122ced9324fabd909cf530125bf83cb7e14&vid=b3d90122ced9324fabd909cf530125bf83cb7e14&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité