Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-ɑ-Tocopherol acetate ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Vitamin E Acetate (D-form), (+)-ɑ-Tocopherol Acetate

T2322-25G
TCIAT2322-25GEA 134 EUR InStock
TCIAT2322-25G
D-ɑ-Tocopherol acetate ≥96.0% (par GC)
D-alpha-Tocopherol acetate


Formule: C₃₁H₅₂O₃
MW: 472,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072052
Numéro CAS: 58-95-7
EINECS: 200-405-4
Merck Index: 14,09495
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D min. +24.0 deg (by Japanese Pharmaceutical Codex Method)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité