Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,3,5,6-tétrafluoro-p-toluique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T2323-1G
TCIAT2323-1GEA 109 EUR InStock
TCIAT2323-1G
Acide 2,3,5,6-tétrafluoro-p-toluique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,3,5,6-tétrafluoro-p-toluique


Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012302
Numéro CAS: 652-32-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ef8230ebc69509a08672c4b5803c1f8acb57b67&vid=7ef8230ebc69509a08672c4b5803c1f8acb57b67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité