Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trenbolone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T2328-1G
TCIAT2328-1GEA 140 EUR InStock
TCIAT2328-1G
Trenbolone ≥97.0% (par GC)
Trenbolone


Formule: C₁₈H₂₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00214395
Numéro CAS: 10161-33-8
Merck Index: 14,09583
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 182.0 to 185.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +25.0deg (C=0.45, EtOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité