Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Terpin monohydrate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: cis-p-Menthane-1,8-diol

T2344-25G
TCIAT2344-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT2344-25G
Terpin monohydrate ≥98.0% (par GC)
Terpin monohydrate


Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149225
Numéro CAS: 2451-01-6
Merck Index: 14,09169
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd9d3011c9f0b600b6fb21c61f4dc9a7fef07666&vid=6582d644aed169f98a0c178caa69fb6c17c0f650&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité