Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thioxanthène-9-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Thioxanthone

T2351-25G
TCIAT2351-25GEA 280 EUR InStock
TCIAT2351-25G
Thioxanthène-9-one ≥98.0% (par GC)
Thioxanthène-9-one


Formule: C₁₃H₈OS
MW: 212,2700 g/mol
Point d'ébullition: 373°C
Numéro MDL: MFCD00005066
Numéro CAS: 492-22-8
EINECS: 207-749-4
Merck Index: 14,09369
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9270ece3a9c069e009af8e0034578282ab73df24&vid=9270ece3a9c069e009af8e0034578282ab73df24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité