Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(3-Trifluoromethylanilino)nicotinic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-[(3-Trifluoromethylphenyl)amino]nicotinic Acid, 2-((3-(Trifluoromethyl)phenyl)amino)nicotinic acid, Niflumic Acid

T2353-25G
TCIAT2353-25GEA 207 EUR InStock
TCIAT2353-25G
2-(3-Trifluoromethylanilino)nicotinic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(3-Trifluoromethylanilino)nicotinic acid


Formule: C₁₃H₉F₃N₂O₂
MW: 282,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010569
Numéro CAS: 4394-00-7
EINECS: 224-516-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06531
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité