Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (3-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, (3-(Trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethoxy)phenyl)borane

T2362-5G
TCIAT2362-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAT2362-5G
Acide (3-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique


Formule: C₇H₆BF₃O₃
MW: 205,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD01320697
Numéro CAS: 179113-90-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53c7b3183800e52fa3cf43189c4170aba9fcdfdd&vid=53c7b3183800e52fa3cf43189c4170aba9fcdfdd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité