Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T2368-5G
TCIAT2368-5GEA 55 EUR InStock
TCIAT2368-5G
4-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
4-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile


Formule: C₉H₆F₃N
MW: 185,15 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Point de fusion: 47.85…48.85 °C
Densité: 1,535 g/cm³ (-150.15 °C)
Numéro MDL: MFCD00001921
Numéro CAS: 2338-75-2
EINECS: 219-052-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6620bb304cb80d9e31ad0ce36de5d668c2c3a288&vid=6620bb304cb80d9e31ad0ce36de5d668c2c3a288&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité