Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5-Trifluorobenzonitrile ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T2369-5G
TCIAT2369-5GEA 190 EUR InStock
TCIAT2369-5G
2,3,5-Trifluorobenzonitrile ≥97.0% (par GC)
2,3,5-Trifluorobenzonitrile


Formule: C₇H₂F₃N
Numéro MDL: MFCD00083539
Numéro CAS: 241154-09-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85ef52d2be52a2f8e8b9f499cb3279af157f3639&vid=85ef52d2be52a2f8e8b9f499cb3279af157f3639&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité