Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Trifluorométhoxy)benzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T2371-5G
TCIAT2371-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAT2371-5G
2-(Trifluorométhoxy)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-(Trifluorométhoxy)benzonitrile


Formule: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Point d'ébullition: 62°C
Numéro MDL: MFCD00042409
Numéro CAS: 63968-85-4
EINECS: 264-584-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5bfebbb16e29c1bc7c16b3dab5f672abc9f376c&vid=b5bfebbb16e29c1bc7c16b3dab5f672abc9f376c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité