Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4,5-Tetrachlorobenzoyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

T2379-25G
TCIAT2379-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAT2379-25G
2,3,4,5-Tetrachlorobenzoyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3,4,5-Tetrachlorobenzoyl chloride


Formule: C₇HCl₅O
MW: 278,33 g/mol
Numéro CAS: 42221-52-3
EINECS: 406-760-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité