Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-(trifluorométhoxy)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T2382-5G
TCIAT2382-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAT2382-5G
Acide 2-(trifluorométhoxy)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-(trifluorométhoxy)benzoïque


Formule: C₈H₅F₃O₃
Numéro MDL: MFCD00052325
Numéro CAS: 1979-29-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25bf71029fea15bf574c0e73c2498c17c0a656e9&vid=25bf71029fea15bf574c0e73c2498c17c0a656e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité