Tétrahydrofuranne, anhydre ≥99.5% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
T2394-500ML
TCIAT2394-500MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAT2394-500ML
Tétrahydrofuranne, anhydre ≥99.5% (par GC) stabilisé
Tétrahydrofuranne
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 65°C
Point de fusion: -108°C
Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -15°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
ONU: 2056
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615188-48
Merck Index: 14,09211
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5878b108d8580b5945e2bc4a80d0feb033ea9423&vid=6aa88254eae0694713270f2c1f873b0d07a716ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Water max. 50 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité