Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid

T2407-5G
TCIAT2407-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAT2407-5G
Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique


Formule: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
MW: 190,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082479
Numéro CAS: 209995-38-0
EINECS: 466-070-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9d9e40934e7edd784aea2c02f094152c0cf53dd&vid=f9d9e40934e7edd784aea2c02f094152c0cf53dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité