Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,4,6-triméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T2408-5G
TCIAT2408-5GEA 291 EUR InStock
TCIAT2408-5G
Acide 2,4,6-triméthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,4,6-triméthoxybenzoïque


Formule: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016497
Numéro CAS: 570-02-5
EINECS: 209-325-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32bd9b22d3d611689da06faf870acec71c053a95&vid=ffe6f46411d90dbbe01a3272aa49332a122732c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité