Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane

T2428-5G
TCIAT2428-5GEA 120 EUR InStock
TCIAT2428-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₃H₁₆BF₃O₂
MW: 272,0712 g/mol
Point d'ébullition: 73°C
Numéro MDL: MFCD06795676
Numéro CAS: 1073339-21-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116792bcec72f75217241c31576ac557ec3242fd&vid=116792bcec72f75217241c31576ac557ec3242fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité