Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-allyl-β-D-glucopyranose ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

T2449-1G
TCIAT2449-1GEA 231 EUR InStock
TCIAT2449-1G
1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-allyl-β-D-glucopyranose ≥98.0% (par HPLC)
1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-allyl-beta-D-glucopyranose


Formule: C₁₇H₂₄O₁₀
MW: 388,37 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 39698-00-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -1.0 to -4.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité