Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Chloro-4-(trifluorométhoxy)toluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride, p-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethoxy)benzene

T2453-5G
TCIAT2453-5GEA 33 EUR InStock
TCIAT2453-5G
α-Chloro-4-(trifluorométhoxy)toluène ≥98.0% (par GC)
α-Chloro-4-(trifluorométhoxy)toluène


Formule: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,58 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052326
Numéro CAS: 65796-00-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7c52c01b55c814b320bb4a8beb443b5f0b1f22f&vid=b7c52c01b55c814b320bb4a8beb443b5f0b1f22f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité