Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Tolyldiethanolamine ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-toluidine, 2,2'-(4-Methylphenylimino)diethanol, 2,2'-(p-Tolylimino)diethanol, 2,2'-(p-Tolylazanediyl)diethanol

T2455-500G
TCIAT2455-500GEA 89.1 EUR InStock
TCIAT2455-500G
p-Tolyldiethanolamine ≥96.0% (par GC)
p-Tolyldiethanolamine


Formule: C₁₁H₁₇NO₂
MW: 195,26 g/mol
Point d'ébullition: 163°C
Numéro MDL: MFCD00020580
Numéro CAS: 3077-12-1
EINECS: 221-359-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 50.0 to 55.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité