Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5-Triméthylanisole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Methoxy-2,3,5-trimethylbenzene

T2456-5G
TCIAT2456-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAT2456-5G
2,3,5-Triméthylanisole ≥97.0% (par GC)
2,3,5-Triméthylanisole


Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 216°C
Numéro MDL: MFCD00142783
Numéro CAS: 20469-61-8
EINECS: 243-843-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3c21454b4e56ca929fdb0b13a01a2f27717c8eb&vid=d3efa990291edbb5d2b19a3141f9a2726d5c95ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité