Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 3-(trifluorométhyl)phényle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isothiocyanate

T2460-5G
TCIAT2460-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAT2460-5G
Isothiocyanate de 3-(trifluorométhyl)phényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 3-(trifluorométhyl)phényle


Formule: C₈H₄F₃NS
MW: 203,19 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00004806
Numéro CAS: 1840-19-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c2da9980dd8d912d39f6640f9ee97db434ac976&vid=7c2da9980dd8d912d39f6640f9ee97db434ac976&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité