Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3,5-Tris[4-(trifluoromethanesulphonyloxy)-3-(trimethylsilyl)phenyl]benzene ≥92.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

T2467-1G
TCIAT2467-1GEA 503 EUR InStock
TCIAT2467-1G
1,3,5-Tris[4-(trifluoromethanesulphonyloxy)-3-(trimethylsilyl)phenyl]benzene ≥92.0% (par HPLC)
1,3,5-Tris[4-(trifluoromethanesulphonyloxy)-3-(trimethylsilyl)phenyl]benzene


Formule: C₃₆H₃₉F₉O₉S₃Si₃
Numéro CAS: 847925-63-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 92.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité