Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrakis(triphénylphosphine)platine (0)

Fournisseur: TCI

T2485-1G
TCIAT2485-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAT2485-1G
Tétrakis(triphénylphosphine)platine (0)
Tétrakis(triphénylphosphine)platine (0)


Formule: C₇₂H₆₀P₄Pt
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010014
Numéro CAS: 14221-02-4
EINECS: 238-087-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ccc63460e86a57c2edd041ba83ee95f7c0507cf&vid=4ccc63460e86a57c2edd041ba83ee95f7c0507cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 67.40 to 71.60 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité