Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3,4,4-Tétrachlorotétrahydrothiophène 1,1-dioxyde ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,3,4,4-Tetrachlorotetrahydrothiophene 1,1-Dioxide

T2504-1G
TCIAT2504-1GEA 104 EUR InStock
TCIAT2504-1G
3,3,4,4-Tétrachlorotétrahydrothiophène 1,1-dioxyde ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
3,3,4,4-Tétrachlorotétrahydrothiophène 1,1-dioxyde


Formule: C₄H₄Cl₄O₂S
MW: 257,93 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00154882
Numéro CAS: 3737-41-5
EINECS: 223-113-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité