Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

S-Trityl-L-cysteine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T2522-5G
TCIAT2522-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAT2522-5G
S-Trityl-L-cysteine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
S-Trityl-L-cysteine


Formule: C₂₂H₂₁NO₂S
Point de fusion: 195°C
Numéro MDL: MFCD00002611
Numéro CAS: 2799-07-7
EINECS: 218-195-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +106 to +116 deg (C=0.8, 0.04mol HCl (EtOH))

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité