Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(p-Toluenesulphinyl)ferrocene ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-Ferrocenyl p-Tolyl Sulphoxide

T2546-1G
TCIAT2546-1GEA 227 EUR InStock
TCIAT2546-1G
(S)-(p-Toluenesulphinyl)ferrocene ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-(p-Toluenesulphinyl)ferrocene


Formule: C₁₇H₁₆FeOS
MW: 324,22 g/mol
Numéro CAS: 164297-25-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Optical purity (LC) min. 97.0 ee%
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité