Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5,6-Trichloropyrimidine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T2550-1G
TCIAT2550-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT2550-1G
4,5,6-Trichloropyrimidine ≥98.0% (par GC)
4,5,6-Trichloropyrimidine


Formule: C₄HCl₃N₂
MW: 183,4231 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Numéro MDL: MFCD08458457
Numéro CAS: 1780-27-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité