Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Tris(2,4-pentanedionato-O,O')iridium (III)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Iridium(III) 2,4-acetylacetonate, Tris(2,4-pentanedionato-O,O')iridium (III), Iridium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Iridium (III) 2,4-pentanedionate

T2557-1G
TCIAT2557-1GEA 440 EUR InStock
TCIAT2557-1G
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')iridium (III)
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')iridium (III)


Formule: C₁₅H₂₁IrO₆
MW: 489,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015353
Numéro CAS: 15635-87-7
EINECS: 239-711-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26df3264c0c9dce9227c1c7e00c42c37c19933a9&vid=26df3264c0c9dce9227c1c7e00c42c37c19933a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 35.0 to 38.6 %
iridium 38.0 to 41.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité