Trimethoxy(p-tolyl)silane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2560-5G
TCIAT2560-5GEA 108 EUR InStock
TCIAT2560-5G
Trimethoxy(p-tolyl)silane ≥97.0% (par GC)
Trimethoxy(p-tolyl)silane
Formule: C₁₀H₁₆O₃Si
Point d'ébullition: 143°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00048020
Numéro CAS: 17873-01-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité