Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-D-mannopyranosyl fluoride ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T2568-1G
TCIAT2568-1GEA 327 EUR InStock
TCIAT2568-1G
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-D-mannopyranosyl fluoride ≥95.0% (par GC)
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-D-mannopyranosyl fluoride


Formule: C₂₆H₄₃FO₉
MW: 518,62 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11035863
Numéro CAS: 187269-63-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité