Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T2575-25G
TCIAT2575-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAT2575-25G
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (par GC)
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane


Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 98°C
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00090841
Numéro CAS: 1193-11-9
EINECS: 214-766-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c732ec3287ce24425100f0818a436fe18188f654&vid=c732ec3287ce24425100f0818a436fe18188f654&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité