Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,1,2-Tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T2583-5G
TCIAT2583-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAT2583-5G
1,1,1,2-Tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane ≥98.0% (par GC)
1,1,1,2-Tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane


Formule: C₅H₄F₇I
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00042316
Numéro CAS: 99324-96-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité