Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetramethyl-1,1,2,3-propanetetracarboxylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethyl 2,3-Bis(methoxycarbonyl)pentanedioate, 1,1,2,3-Propanetetracarboxylic Acid Tetramethyl Ester

T2594-25G
TCIAT2594-25GEA 99 EUR InStock
TCIAT2594-25G
Tetramethyl-1,1,2,3-propanetetracarboxylate ≥98.0% (par GC)
Tetramethyl-1,1,2,3-propanetetracarboxylate


Formule: C₁₁H₁₆O₈
MW: 276,24 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Numéro CAS: 55525-27-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité