Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,5-Triméthyloxazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T2595-5G
TCIAT2595-5GEA 36.3 EUR InStock
TCIAT2595-5G
2,4,5-Triméthyloxazole ≥98.0% (par GC)
2,4,5-Triméthyloxazole


Formule: C₆H₉NO
Point d'ébullition: 134°C
Densité: 0,9569 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33°C
Numéro MDL: MFCD00005308
Numéro CAS: 20662-84-4
EINECS: 243-952-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be686b9e30f6773b166bcdd4b5d490ae674e092b&vid=be686b9e30f6773b166bcdd4b5d490ae674e092b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité