Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyran-3-ol (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-2,2,6-trimethyl-6-vinyltetrahydropyran, Linalool Oxide Pyranoid

T2605-25G
TCIAT2605-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAT2605-25G
2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyran-3-ol (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyran-3-ol (mixture of isomers)


Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD06200770
Numéro CAS: 14049-11-7
EINECS: 237-889-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité