Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrahydrofurfurylcarbonitrile, 2-(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile, 2-(Cyanomethyl)tetrahydrofuran

T2622-5G
TCIAT2622-5GEA 116 EUR InStock
TCIAT2622-5G
(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile ≥98.0% (par GC)
(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile


Formule: C₆H₉NO
MW: 111,14 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Numéro MDL: MFCD03206782
Numéro CAS: 33414-62-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité