Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T2623-5G
TCIAT2623-5GEA 97.9 EUR InStock
TCIAT2623-5G
2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (par GC)
2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolane


Formule: C₇H₈O₂S
Point d'ébullition: 84°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06209359
Numéro CAS: 13250-82-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité