Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Trimethylsilyloxy)-1,3-cyclohexadiene ≥94.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T2630-5G
TCIAT2630-5GEA 207 EUR InStock
TCIAT2630-5G
2-(Trimethylsilyloxy)-1,3-cyclohexadiene ≥94.0% (par GC)
2-(Trimethylsilyloxy)-1,3-cyclohexadiene


Formule: C₉H₁₆OSi
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 47°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00274202
Numéro CAS: 54781-19-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85ff60c9cdb0a3d6d10226f4dc79ae72ca9bf3d3&vid=85ff60c9cdb0a3d6d10226f4dc79ae72ca9bf3d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité