Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trimethylolpropane tris(thioglycolate) ≥80.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1,1-Tris(thioglycoloyloxymethyl)propane

T2633-25G
TCIAT2633-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAT2633-25G
Trimethylolpropane tris(thioglycolate) ≥80.0% (par GC)
Trimethylolpropane tris(thioglycolate)


Formule: C₁₂H₂₀O₆S₃
MW: 356,47 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Numéro MDL: MFCD00046836
Numéro CAS: 10193-96-1
EINECS: 233-480-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité