Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (-)-Hajos-Parrish Ketone

T2636-1G
TCIAT2636-1GEA 249 EUR InStock
TCIAT2636-1G
(R)-(-)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione


Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD08235115
Numéro CAS: 17553-89-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -284.0 to -315.0 deg (C=1, Toluene)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité