Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,2-Trifluoro-N-(4-methoxyphenyl)acetimidoyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

T2638-5G
TCIAT2638-5GEA 247 EUR InStock
TCIAT2638-5G
2,2,2-Trifluoro-N-(4-methoxyphenyl)acetimidoyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2,2-Trifluoro-N-(4-methoxyphenyl)acetimidoyl chloride


Formule: C₉H₇ClF₃NO
Point d'ébullition: 98°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09030149
Numéro CAS: 75999-66-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=428f27918d3a7ce178fdfaa105fdc793104fbb9a&vid=428f27918d3a7ce178fdfaa105fdc793104fbb9a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité