2,2':5',2''-Terthiophene-5,5''-dicarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: [2,2':5',2''-Terthiophene]-5,5''-dicarbaldehyde, 5,5''-Diformyl-2,2':5',2''-terthiophene
T2639-1G
TCIAT2639-1GEA 289 EUR InStock
TCIAT2639-1G
2,2':5',2''-Terthiophene-5,5''-dicarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
2,2':5',2''-Terthiophene-5,5''-dicarboxaldehyde
Formule: C₁₄H₈O₂S₃
MW: 304,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863637
Numéro CAS: 13130-50-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité