Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5,9,10-Tetrahydropyrene ≥98.0% (par GC), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI

T2655-100MG
TCIAT2655-100MGEA 137 EUR InStock
TCIAT2655-100MG
4,5,9,10-Tetrahydropyrene ≥98.0% (par GC), purifié par sublimation
4,5,9,10-Tetrahydropyrene


Formule: C₁₆H₁₄
MW: 206,29 g/mol
Point d'ébullition: 383°C
Numéro MDL: MFCD00267195
Numéro CAS: 781-17-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité