Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetrakis[N-tetrafluorophthaloyl-(S)-tert-leucinato]dirhodium bis(ethyl acetate) adduit ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Rh2(S-TFPTTL)4 2EtOAc, Rhodium, tetrakis[μ-[(αS)-α-(1,1-dimethylethyl)-4,5,6,7-tetrafluoro-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-acetato-κO2:κO2']]di-,(Rh-Rh), Dirhodium Tetrakis[N-tetrafluorophthaloyl-(S)-tert-leucinate] Bis(ethyl Acetate) Adduct

T2661-100MG
TCIAT2661-100MGEA 332 EUR InStock
TCIAT2661-100MG
Tetrakis[N-tetrafluorophthaloyl-(S)-tert-leucinato]dirhodium bis(ethyl acetate) adduit ≥98.0% (par HPLC)
Tetrakis[N-tetrafluorophthaloyl-(S)-tert-leucinato]dirhodium bis(ethyl acetate)


Formule: C₆₄H₅₆F₁₆N₄O₂₀Rh₂
MW: 1710,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD15072199
Numéro CAS: 564450-56-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +290 to +300 deg (C=0.05, Benzene)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité