Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetrakis(acetonitrile)copper(I) hexafluorophosphate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T2665-5G
TCIAT2665-5GEA 96.8 EUR InStock
TCIAT2665-5G
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) hexafluorophosphate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) hexafluorophosphate


Formule: C₈H₁₂CuF₆N₄P
MW: 372,72 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00064810
Numéro CAS: 64443-05-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium permanganate method) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité